Schraubverschlüsse für Rechteckflaschen
Lieferant: MUELLER KREMPEL
14.063.01
MUEL14.063.01EA 0 EUR
MUEL14.063.01
Schraubverschlüsse für Rechteckflaschen
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP, weiß.
  • Originalitätsverschluss
  • Selbstdichtend durch Innenkonus
  • Nur für die Rechteckflaschen 215-8331 bis 215-8334 verwendbar