Flaschen, ohne Pumpzerstäuber, BOSTON
Lieferant: MUELLER KREMPEL
14.289.20
MUEL14.289.20EA 14.4 EUR
MUEL14.289.20
Flaschen, ohne Pumpzerstäuber, BOSTON
Flaschen Sprühflaschen
Kosmetikflaschen, hergestellt aus PET, klar.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Pumpzerstäuber muss separat bestellt werden
Bitte beachten *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904