IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) (nicht tierischen Ursprungs) ≥98%, Ultrareine Qualität

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: IPTG

N679-10GEA 612 EUR
N679-10G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) (nicht tierischen Ursprungs) ≥98%, Ultrareine Qualität
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)

Frei von tierischen Stoffen. Dioxan frei.

Formel: C₉H₁₈O₅S
Molecular Weight: 238,31 g/mol
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109,5…110,5 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Abs.@300nm (5%, Wasser) < 0,15
Abs.@400nm (5%, Wasser) < 0,06
Dioxan-Test Entspricht
Aussehen Weißes, kristallines Pulver
Schmelzpunkt 110 - 114°C
Feuchtigkeit (KF) < 1 %
pH (5%, Wasser)@25°C 5-7
Reinheit > 98 %
Spezifische Rotation -34,5° bis -28,5°

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR