Laborpapier, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6304-9811
NALG6304-9811EA 126 EUR
NALG6304-9811
Laborpapier, Nalgene®
Papier
Diese Polyolefinfolien lassen sich rollen oder falten, ohne zu reißen, und bleiben auch bei kalten Temperaturen flexibel. Sie reißen, dehnen sich nicht und schrumpfen nicht. Sie können für die Verwendung in Ordnern gestanzt oder in Etiketten geschnitten werden. Diese Folien sind nicht für Bleistifte geeignet.
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln, wie Aceton, Formaldehyd, Formalin, Xylol, Essigsäure und Ethanol
  • Geeignet zur Beschriftung mit einer Vielzahl von Tinten, einschließlich Laser, Inkjet, Kopierer, Markern, Kugelschreibern, Gelschreibern und technischen Schreibstiften
Format: A4