Diese sterilen RABS- und Isolator-Fäustlinge werden aus Nitril mit unglaublich geringen Partikelwerten und hervorragenden ESD-Eigenschaften hergestellt.
- Getestet nach ASTM D6978-05 für den Umgang mit Chemotherapeutika
- 100% Luftdichtheitsprüfung
- Für Autoklavieren geeignet
- Gammabestrahlt (Sterility Assurance Level (SAL) von 10⁻⁶)
- Kann mit VHP oder IPA desinfiziert werden
- Ultra-saubere Oberfläche gewährleistet Produktschutz
- Speziell entwickelt, um Ermüdung der Hände zu minimieren
Die GGL-Fäustlinge wurden für den Einsatz in Produktkontaktbereichen entwickelt und sind mit einem SAL (Sterility Assurance Level) von 10⁻⁶ vollständig auf Sterilität validiert.
Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 4 und EU GMP Grade A.
Standards: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Typ A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Getestet nach Permeationsstandard ASTM D6978-05 für zytotoxische Arzneimittel
.
Verpackung: Dreifach verpackt: Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem zweiten PE-Innenbeutel; ein zweiter Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel pro ausgekleideter weißer Correx-Polyethylen-Innenbox (20 Stück).
Bitte beachten No glove provides complete protection against all chemicals. Users must test the gloves against the particular chemicals and environment in which they will be used.