CKX3-MVR Objektfuehrer Manueller x/y-Objektführer für CKX53 Mikroskop Stative mit einzigartiger klappbarer Halterung, rechtsseitigem Tischtrieb und x/y-Verfahrbereich 110 x 75 mm. Drahtseil-Antriebssystem. Eine Umdrehung der x/y Steuerung entspricht 1 * 1 ST
Lieferant: OLYMPUS OPTICAL
Zubehör für inverses Mikroskop, Für: CKX53
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.