Malzextrakt
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
LP0039B
OXOILP0039BEA
81
EUR
OXOILP0039B
Malzextrakt
Malzextrakt
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131570 CAS-Nummer: 8002-48-0 EINECS: 232-310-9 |