di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme: Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat, sek. Natriumphosphat Dodecahydrat
P110-42EA 464.62 EUR
P110-42
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Macron Fine Chemicals™
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₂HPO₄·12H₂O
Molecular Weight: 358,14 g/mol
MDL: MFCD00149181
CAS-Nummer: 10039-32-4