One tray of 96 biosensors coated with anti-human IgG for both quantitation and kinetic analysis of human IgGs and IgG-derived Fc-fusion proteins. 1 * 1 ST
Lieferant: PALL FORTEBIO
One tray of 96 biosensors coated with anti-human IgG for both quantitation and kinetic analysis of human IgGs and IgG-derived Fc-fusion proteins. 1 * 1 ST
Learn more
About VWR
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.