Phenolrot
Lieferant: Palintest
Synonyme: Phenolsulfonphthalein, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid)
PM130
PALIPM130EA 25.1 EUR
PALIPM130
Phenolrot
Phenolrot
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
Molecular Weight: 354,38 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003552
CAS-Nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329