Glutaraldehyd 8% in wässriger Lösung
Lieferant: POLYSCIENCES
Gefahr
Synonyme: Glutaral, Pentandial, 1,5-Pentandial
00216-30
POLS00216-30EA 0 EUR
POLS00216-30
Glutaraldehyd 8% in wässriger Lösung
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II