Osmiumtetraoxid 4% in wässriger Lösung

Lieferant: POLYSCIENCES
Gefahr

Synonyme: Osmiumsäure, Osmium(VIII)oxid

0972A-20
POLS0972A-20EA 0 EUR
POLS0972A-20
Osmiumtetraoxid 4% in wässriger Lösung
Osmiumtetraoxid
Formel: O₄Os
Molecular Weight: 254,23 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011150
CAS-Nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR