3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
Lieferant: POLYSCIENCES
Synonyme:
DL-Lactide
16640-100
POLS16640-100EA
0
EUR
POLS16640-100
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
Formel:
C₆H₈O₄ Molecular Weight: 144,13 g/mol |
MDL:
MFCD00011685 CAS-Nummer: 95-96-5 EINECS: 202-468-3 |