Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung

Lieferant: POLYSCIENCES
Gefahr

Synonyme: Glutaral, Pentandial, 1,5-Pentandial

18428-10
POLS18428-10EA 0 EUR
POLS18428-10
Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR