Pyronin G
Lieferant: POLYSCIENCES
Synonyme:
Pyronin Y, Pyronine Y, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium chloride
18614-5
POLS18614-5EA
251
EUR
POLS18614-5
Pyronin G
Pyronine G
Formel:
C₁₇H₁₉ClN₂O Molecular Weight: 302,8 g/mol Schmelzpunkt: 250…260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011725 CAS-Nummer: 92-32-0 EINECS: 202-147-8 Merck Index: 12,08190 |