Ammonium-Stickstoff-Standardlösung, 1.000 mg/l NH4 (als N) in Wasser Standard für ionenselektive Elektroden
Lieferant: REAGECON
ISENH5
REGEISENH5EA
152
EUR
REGEISENH5
Ammonium-Stickstoff-Standardlösung, 1.000 mg/l NH4 (als N) in Wasser Standard für ionenselektive Elektroden
Standards
Kationischer Standards
Ammonium-Standards