Finger atomiser
Lieferant: RIXIUS
8-2500-18-165E
RIXI8-2500-18-165EEA 1990 EUR
RIXI8-2500-18-165E
Finger atomiser
Verschlüsse Spritzverschlüsse
Finger atomizer made of polypropylene with 2 mm sealing.
  • Luran clear cap 165 mm for R 250 stroke
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904