IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Synonyme:
IPTG
IPTG-1000
ROCKIPTG-1000EA
216
EUR
ROCKIPTG-1000
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel:
C₉H₁₈O₅S Molecular Weight: 238,31 g/mol Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 109,5…110.5 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00063273 CAS-Nummer: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |