DC-Sprühkabinett
Lieferant: Merck
S1509-5EA
S1509-5EAEA 119 EUR
S1509-5EA
DC-Sprühkabinett
Zerstäuber
Diese DC-Sprühkabinett kann zum Sprühen von Reagenz für DC-Platten verwendet werden. Kann in der Dünnschichtchromatographie und HPTLC verwendet werden.
Das Aufsprühen von Reagenzien/Chemikalien auf die DC-Platten wird im Allgemeinen in einer Abzugshaube oder einem handelsüblichen DC-Sprühkabinett mit Gebläse und Abluftschlauch durchgeführt. Die TLC-Platte kann aufrecht oder auf einem Papier im Sprühkabinett platziert werden. Das Sprühen in der Box gewährleistet eine vollständige Entfernung des Reagenznebels.
Mit den meisten Sigma-Sprays kompatibel.