Aluminiumverschlüsse, aufklappbarer Knopfverschluss, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
SP73843A-20
SCERSP73843A-20EA 563 EUR
SCERSP73843A-20
Aluminiumverschlüsse, aufklappbarer Knopfverschluss, KIMBLE®
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Aluminiumverschlüsse, ohne Einlage. Sichere und einfach zu verwendende Klappverschlüsse, die mit einer Hand bedient werden können.
  • Manipulationssicher
  • Keine scharfen Metallkanten