Wiederverwendbare Halbmasken, Profile2
Lieferant: SCOTT SAFETY
5032271
SCTS5032271EA 0 EUR
SCTS5032271
Wiederverwendbare Halbmasken, Profile2
Respirators Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Profile² ist eine fortschrittliche Doppelfilter-Halbmaske mit geruchlosem, leichtem TPE-Gesichtsteil, das Komfort, Schutz und niedrige Lebenszykluskosten kombiniert mit einem außergewöhnlich niedrigem Atemwiderstand. Das einfache zu bedienende Bajonettfiltersystem ermöglicht einen schnelle und sicheren ersten Anschluss.
  • Ventile mit großem Durchmesser reduzieren die Ermüdung des Trägers
  • Bequeme Kopfbänder und Nackenschnalle bieten einen guten Tragekomfort
  • Latex- und silikonfrei, um sicherzustellen, dass keine allergischen Hautreaktionen oder Reizungen auftreten
  • Low-Profile- und Swept-Back-Filter sorgen für Balance und ein ungehindertes Sichtfeld
  • Funken-, Spritzer- und Schmutzschutz für Filter und Ausatemventil