Flachkanister
Lieferant: S.C.A.T.
107713
SCTV107713EA 29.9 EUR
SCTV107713
Flachkanister
Sicherheitsbehälter
SCAT-Flachkanister sind aufgrund ihrer flachen Bauweise speziell für den Einsatz in engen Räumen wie Schränken, Regalen, Schubladen oder Kühlschränken entwickelt worden, da sie konstruktionsbedingt eine geringe Höhe aufweisen.
  • Bestehen entweder aus robustem HDPE oder PP und sind somit beständig gegen alle im Labor üblichen Lösungsmittel
  • Mit B63- oder S70/71-Gewinde erhältlich und können mittels eines Adapters an viele andere Gewindegrößen angepasst werden
  • Erhältlich entweder als kompakter 8-L-Kanister oder als voluminöserer 20-L-Kanister
SCAT-Flachkanister sind eine ideale Möglichkeit, auch bei beengten Platzverhältnissen nicht auf eine sichere Aufbewahrung verzichten zu müssen, da sie platzsparend in Labormöbel integriert werden können.
SCAT-Flachkanister sind auch mit UN-Y-Zulassung optimal für die Lagerung von Gefahrgut oder mit integriertem Ablasshahn zur sicheren Entleerung erhältlich.