Kryoboxen mit Rastereinsätzen
Lieferant: SEMADENI
6346
SEMA6346EA 25.8 EUR
SEMA6346
Kryoboxen mit Rastereinsätzen
Boxen Kryoboxen
Cryoboxes, cardboard, white plastic coating, with carboard lid and integrated grid, for storage of cryogenic tubes.
  • Ambient temperature range from −196 °C to +121 °C.