Siliconöl, 50 cSt DC 200
Lieferant: Serva
Synonyme: Dimethylpolysiloxane, PDMS, Dimethyl siloxane polymer (methyl silicones), Silicone oil, Dimethicone, Polydimethylsiloxane
35134.01
SERA35134.01EA 74.6 EUR
SERA35134.01
Siliconöl, 50 cSt DC 200
Siliconöl
Silicone DC 200 fluid
Lieferumfang: Dieses Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem VWR-Vertriebszentrum oder Lieferanten.
Dichte: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 321 °C (closed cup)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084411
CAS-Nummer: 63148-62-9