5-Sulfosalicylsäure
Lieferant: Serva
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-5-sulfobenzoesäure, 3-Carboxy-4-hydroxybenzolsulfonsäure
35706.01
SERA35706.01EA
63.3
EUR
SERA35706.01
5-Sulfosalicylsäure
5-Sulfosalicylsäure
Formel:
C₇H₆O₆S Molecular Weight: 218,19 g/mol Schmelzpunkt: 120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
97-05-2 EINECS: 202-555-6 UN: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 12,09138 |