Tannin
Lieferant: Serva
Synonyme: Gerbsäure, Tannin
35753.01
SERA35753.01EA 0 EUR
SERA35753.01
Tannin
Tannin
Formel: C₇₆H₅₂O₄₆
Molecular Weight: 1701,2 g/mol
Schmelzpunkt: 218…219 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 199 °C
MDL: MFCD00066397
CAS-Nummer: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221