Xylencyanol FF
Lieferant: Serva
|
Achtung
|
Synonyme:
C.I. 42135, Sodium hydrogen 4-[[4-(ethylamino)-m-tolyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzene-1,3-disulphonate, Sodium 4-((4-(ethylamino)-3-methylphenyl)(4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-sulphobenzenesulphonate, acid Blue 147
38505.01
SERA38505.01EA
0
EUR
SERA38505.01
Xylencyanol FF
Xylene Cyanole FF
Formel:
C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂ Molecular Weight: 538,62 g/mol Schmelzpunkt: 295 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040657 CAS-Nummer: 2650-17-1 EINECS: 220-167-5 |