Thallium(I)bromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Thalliumbromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

177644-100G
SIAL177644-100GEA 447 EUR
SIAL177644-100G
Thallium(I)bromid, Sigma-Aldrich®
Thallium(I)bromid
Formel: BrTl
Molecular Weight: 284,29 g/mol
Siedepunkt: 815 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 460 °C
Dichte: 7,56 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011273
CAS-Nummer: 7789-40-4
EINECS: 232-163-0
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09393

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR