Thallium(I)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Thalliumchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

224898-25G
SIAL224898-25GEA 101 EUR
SIAL224898-25G
Thallium(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Thallium(I)chlorid
Formel: ClTl
Molecular Weight: 239,84 g/mol
Siedepunkt: 720 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 430 °C
Dichte: 5,246 g/cm³ (642 °C)
MDL: MFCD00011274
CAS-Nummer: 7791-12-0
EINECS: 232-241-4
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09395

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR