Blei(II)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Lead difluoride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

229725-25G
SIAL229725-25GEA 95.1 EUR
SIAL229725-25G
Blei(II)fluorid, Sigma-Aldrich®
Blei(II)fluorid
Formel: F₂Pb
Molecular Weight: 245,2 g/mol
Siedepunkt: 1292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 824 °C
Dichte: 8,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011162
CAS-Nummer: 7783-46-2
EINECS: 231-998-8
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05425

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR