Thallium(I)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Thalliumiodid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

229970-25G
SIAL229970-25GEA 141 EUR
SIAL229970-25G
Thallium(I)iodid, Sigma-Aldrich®
Thallium(I)iodid
Formel: ITl
Molecular Weight: 331,29 g/mol
Siedepunkt: 823 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 440 °C
Dichte: 7,29 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011279
CAS-Nummer: 7790-30-9
EINECS: 232-199-7
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09335

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR