5,5-Dimethylbarbitursäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
39566-10G
SIAL39566-10GEA
47.9
EUR
SIAL39566-10G
5,5-Dimethylbarbitursäure, Sigma-Aldrich®
5,5-Dimethylbarbitursäure
Formel:
C₆H₈N₂O₃ Molecular Weight: 156,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
24448-94-0 EINECS: 246-265-8 |