(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), M.W. ~86,000, 4,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
423203-100G
SIAL423203-100GEA
251
EUR
SIAL423203-100G
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), M.W. ~86,000, 4,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Hydroxypropyl methyl cellulose (Hypromellose)
Formel:
C₃H₈O₂·xCH₄O |
MDL:
MFCD00131360 CAS-Nummer: 9004-65-3 |