D(+)-Mannose, Millipore®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

63582-100G
SIAL63582-100GEA 192 EUR
SIAL63582-100G
D(+)-Mannose, Millipore®
D(+)-Mannose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 133 °C
Dichte: 1,539 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064122
CAS-Nummer: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR