Kovacs Indollösung, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution
67309-100ML-F
SIAL67309-100ML-FEA 42.1 EUR
SIAL67309-100ML-F
Kovacs Indollösung, Millipore®
Kovac's indole reagent
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72 °C
Dichte: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003381
CAS-Nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM