Malzextrakt, Millipore®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

70167-500G
SIAL70167-500GEA 121 EUR
SIAL70167-500G
Malzextrakt, Millipore®
Malzextrakt
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131570
CAS-Nummer: 8002-48-0
EINECS: 232-310-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR