Palladium(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Palladiumdiacetat, Essigsäure Palladium(II)salz
720070-1G
SIAL720070-1GEA
149
EUR
SIAL720070-1G
Palladium(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)acetat
Formel:
C₄H₆O₄Pd Molecular Weight: 224,51 g/mol Schmelzpunkt: 205 °C |
MDL:
MFCD00012453 CAS-Nummer: 3375-31-3 EINECS: 222-164-4 |