4-Aminobenzamidoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Aminobenzamide oxime, 4-Amino-N'-hydroxybenzimidamide
722189-1G
SIAL722189-1GEA
55.2
EUR
SIAL722189-1G
4-Aminobenzamidoxim, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzamidoxime
Formel:
C₇H₉N₃O Molecular Weight: 151,17 g/mol |
MDL:
MFCD08061151 CAS-Nummer: 277319-62-7 |