Iodacetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Iodessigsäureamid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3221-10VL
SIALA3221-10VLEA 133 EUR
SIALA3221-10VL
Iodacetamid, Sigma-Aldrich®
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
Molecular Weight: 184,96 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…94 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008028
CAS-Nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III