DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Fischsperma), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

D3159-10G
SIALD3159-10GEA 81.2 EUR
SIALD3159-10G
DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Fischsperma), Sigma-Aldrich®
DNS (Desoxyribonukleinsäure)
MDL: MFCD00130922
CAS-Nummer: 9007-49-2
EINECS: 309-566-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR