Diethylenglycolmonoethylether, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Di(ethylenglycol)ethylether, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E4550-25L
SIALE4550-25LEA 424 EUR
SIALE4550-25L
Diethylenglycolmonoethylether, Sigma-Aldrich®
Diethylenglycolmonoethylether
Formel: C₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002872
CAS-Nummer: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR