2,5-Pyridindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Isocinchomeronsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P63603-100G
SIALP63603-100GEA 105 EUR
SIALP63603-100G
2,5-Pyridindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2,5-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 236…237 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006297
CAS-Nummer: 100-26-5
EINECS: 202-834-2
Merck Index: 13,05177

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR