Tetracyclin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T4062-5G
SIALT4062-5GEA
101
EUR
SIALT4062-5G
Tetracyclin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel:
C₂₂H₂₅ClN₂O₈ Molecular Weight: 480,9 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078142 CAS-Nummer: 64-75-5 EINECS: 200-593-8 |