Hexamethyldisiloxan, 0.65 cSt (25°C)

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr

Synonyme: HMDSO, Siliconöl

SILS09675.100
SILNSILS09675.100EA 0 EUR
SILNSILS09675.100
Hexamethyldisiloxan, 0.65 cSt (25°C)
Hexamethyldisiloxan
Formel: C₆H₁₈OSi₂
Molecular Weight: 162,38 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0,764 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 0,6 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008265
CAS-Nummer: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN: 1993
ADR: 3,II
REACH: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=4959fefab2528efb6003e1f23c57966b65984db6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR