Referenzhandbuch und Fotos für Stahloberflächen, SSPC-VIS 3
Lieferant: Industrial Physics
LD3057
SIMELD3057EA 359 EUR
SIMELD3057
Referenzhandbuch und Fotos für Stahloberflächen, SSPC-VIS 3
Bücher
Der Oberflächenbildstandard SSPC-VIS 3 enthält eine Serie von 43 Referenzfotos in Vollfarben, die als Ergänzung zu den SSPC-Standards für von Hand und mit Elektrowerkzeug gereinigtem Stahl verwendet werden können. Zeigt insgesamt sieben verschiedene Stahloberflächen (vier unbeschichtet und drei zuvor beschichtet) vor und nach der Reinigung mit Handwerkzeugen (SP 2), der Reinigung mit Elektrowerkzeugen mit elektrischen Drahtbürsten und Schleifscheiben (SP 3), der Reinigung mit Elektrowerkzeugen bis auf das blanke Metall (SP 11) und der Reinigung mit Elektrowerkzeugen in gewerblicher Qualität (SP 15). Es enthält außerdem Bilder von SP 11-Oberflächen mit einem wiederhergestellten Profil, eine überarbeitete Anleitung zur Verwendung von Referenzfotos, eine neue Tabelle mit abgebildeten Standards und Bedingungen sowie zusätzliche Erläuterungen.