Referenzhandbuch und Fotos für Stahloberflächen, SSPC-VIS 4/NACE VIS 7
Lieferant: Industrial Physics
LD3058
SIMELD3058EA 459 EUR
SIMELD3058
Referenzhandbuch und Fotos für Stahloberflächen, SSPC-VIS 4/NACE VIS 7
Bücher
SSPC-VIS 4/NACE VIS 7 zeigt sechs verschiedene Stahloberflächen – zwei unbeschichtet und vier bereits beschichtet – vor und nach dem Wasserstrahlen.
  • Fotos veranschaulichen vier verschiedene Reinigungsgrade (WJ 1, WJ 2, WJ 3 und WJ 4) für jeden Ausgangszustand
  • Zusätzliche Fotos, die das Erscheinungsbild von leichtem, mäßigem und starkem Flugrost nach der Reinigung zeigen
  • Sauberkeitsanforderungen für die dargestellten Zustände sind definiert
  • Gemeinsame SSPC/NACE-Oberflächenvorbereitungsspezifikation für Hoch- und Ultrahochdruck-Wasserstrahlen (SP 12/NACE 5)
Bestellinformation: Enthält eine schriftliche Anleitung zur Verwendung von Referenzfotos und zusätzlichen Erläuterungen.