Tauchauslaufbecher, nach Ford
Lieferant: Industrial Physics
VF2087
SIMEVF2087EA 207.62 EUR
SIMEVF2087
Tauchauslaufbecher, nach Ford
Viskosimeter Auslaufbecher-Viskosimeter
Titanium-eloxierter Auslaufbecher mit fester Edelstahldüse und Griff.
Standards: ASTM D1200
Lieferumfang: Wird mit Hartplastik-Schutzbehälter aber ohne Stativ geliefert.