Kompressionsverband, Dermotekt®
Lieferant: SOEHNGEN
1003401
SOEH1003401EA 3.4 EUR
SOEH1003401
Kompressionsverband, Dermotekt®
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Hergestellt aus Polyestervlies mit einer hohen Absorptionsfähigkeit von 1000 g/m².
  • Glatte Oberflächen, haftet nicht an der Wunde
  • Physiologisch unbedenklich, atmungsaktiv, geschmeidig
  • Keine chemischen Bindemittel oder optische Aufheller
  • Grau/rot farbkodiert
  • EO-Sterilisiert
Standards: Übertrifft die DIN 13152 Mindestanforderungen.