Natriumtetraethylborat ≥98%

Lieferant: ABCR
Gefahr

S11-0575 S11-0575.0001 11-0575-5G
ABCRS11-0575EA 0 EUR
ABCRS11-0575 ABCRS11-0575.0001 STRE11-0575-5G
Natriumtetraethylborat ≥98%
Sodium tetraethylborate
Formel: C₈H₂₀BNa
Molecular Weight: 150,05 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
MDL: MFCD00061547
CAS-Nummer: 15523-24-7
UN: 3393
ADR: 4.2,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR