Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid ≥99%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Achtung
|
Synonyme:
Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
22-0200-25G
STRE22-0200-25GEA
180
EUR
STRE22-0200-25G
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid ≥99%
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid
Metallocenes, Derivatives & Cp Precursors
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂Ti Molecular Weight: 248,97 g/mol Schmelzpunkt: 289…291 °C |
MDL:
MFCD00003723 CAS-Nummer: 1271-19-8 EINECS: 215-035-9 UN: 3261 ADR: 8,II |